Learn More
Masterflex™ Adaptadores Luer macho de polipropileno
Código de producto. 15272560 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer Lock macho para DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en Luer Lock macho para DI de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en Luer Lock macho para DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15272560 Encaja en Luer Lock macho para DI de 2,38 mm (3/32 pulgadas) paquete de 25
15252400 Encaja en Luer Lock macho para DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
15129222 Encaja en Luer Lock macho para DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15272560 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4551824
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. Los adaptadores Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazables. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C  (190 °F)
  • Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
  • Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
  • También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en Luer Lock macho para DI de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Adaptador Luer