Descripción
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C (190 °F)
- Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
- Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
- También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en Luer Lock macho para DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 25 |
| Tipo de producto | Adaptador Luer |