Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil largo de polipropileno
Código de producto. 11358503
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
20/1 ml
50/1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11358503 1000 ml 20/1 ml cada uno
10707541 2000 ml 50/1 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358503 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0108800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    8.57€ / paquete de 1
    Ahorro 0.43€
    4% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno para alta resistencia térmica. Los bidones de medición Kartell™ son transparentes con graduaciones moldeadas permanentes para mediciones precisas.
  • La práctica boquilla y el asa integrales permiten dispensar fácilmente
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
  • La forma alta ahorra espacio en el laboratorio
Specifica
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Formulario Perfil alto
Material Polipropileno
Graduaciones 20/1 ml
Graduated Sí
Altura (métrico) 169 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Bidón medidor
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.