Description
- PP
- Motor protegido contra salpicaduras de agua 230 V/200 W (IP44)
- Llave de seguridad integrada como interruptor de encendido/apagado
- Mecanismo de bomba sin sellado para ácidos y álcalis
- Conexión de rosca 1” con conector de manguera de 3/4 in
- Incluye Manguera de PVC de 1,5 m y 3/4 in, boquilla de PP y soporte de pared
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos |
| Descripción | Conexión de rosca de 1 in con conector de manguera de 3/4 in |
| Tensión | 230 V |
| Caudal | 75 l/min |
| Incluye | Manguera de PVC de 1,5 m; 1,9 cm (3 x 4 in) Boquilla PP; Soporte para pared |
| Altura global (métrico) | 7 m |
| Fondo (métrico) | 70 cm |
| Longitud del tubo de la bomba | 1.5 m |
| Propiedades de resistencia | Alkalis, Detergent, Acid |
| Diámetro de la abertura del tambor | 32 mm |
| Show More |