Learn More
Equip Labo™ Campana extractora de laboratorio de polipropileno
Código de producto. 12596606
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
120 cm
150 cm
180 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12596606 180 cm cada uno
12576606 120 cm cada uno
12556186 150 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12596606 Proveedor Equip Labo™ N.º de proveedor 2656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6500.00€
    5438.05€ / paquete de 1
    Ahorro 1061.95€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Complete, robusta y fiable campana extractora de laboratorio fabricada de material de polipropileno.
  • Dimensiones de 180 x 80 x 155 cm
  • Panel posterior en polipropileno más resistente a productos químicos
  • Debe conectarse a la rejilla un canalón para la recuperación de condensados.
  • descarga
  • Campana extractora fabricad
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora de laboratorio
Tipo de iluminación Tubo fluorescente
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad XPX 15-206
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 180 cm