Learn More
Brady™ Cinta para etiquetas de polipropileno para BradyJet J4000
Código de producto. 17479222 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17479222 203,2 mm cada uno
17449222 57,1 mm cada uno
17459222 101,6 mm cada uno
17469222 152,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17479222 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    601.41€ / paquete de 1
    Ahorro 118.59€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Este material de polipropileno B-7425J es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • La opción de etiquetado de GHS a todo color y bajo coste resiste la exposición a productos químicos
  • Temperatura de servicio de -80 °C a 70 °C
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polipropileno (receptor de inyección de tinta)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 1 cinta/bolsa
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,005 in
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensiones (L x An) 30.48 m x 203.2 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30,5 m
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 203,2 mm
Alternate Part Number J40C-8000-7425J