Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio/visitante de polipropileno blanca con Velcro Cierre
Descripción
Bata de laboratorio desechable de polipropileno para visitantes
- Material: Tejido de polipropileno de 30 g/m²
- Características:
- Velcro Cierre
- Con cuello plegable
- Puños elásticos
- Ideal para entornos no peligrosos
- Ideal para la industria alimentaria
- Libre de PFAS
La bata de laboratorio desechable de polipropileno para visitantes está diseñada con un cierre frontal con velcro y es adecuada para visitantes, inspecciones de sitios o uso general en entornos de riesgo mínimo. Es ideal para su uso en la industria alimentaria u otros entornos no peligrosos. Este producto es adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y en la industria farmacéutica.
Este producto no contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH o cualquier material en conflicto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio para visitantes |
| Tamaño | XXL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Velcro |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Partículas |
| Mostrar más |