missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Gradillas Isofreeze de polipropileno
Descripción
- Gradilla para congeladores con indicador de temperatura
- Gel no tóxico que mantiene la temperatura °a 4 °C durante 3,5 horas.
- Nota: Congelar durante un máximo de 8 horas a -20 °C °antes de usar.
- Manténgalo cubierto durante el uso
- Almacénelo en el congelador mientras no esté usándolo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, verde |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 141 x 99 x 44 mm (con tapa), 141 x 99 x 38 mm (sin tapa) |
| Descripción | Gradilla Isofreeze amarillo-verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos de PCR, celdas, enzimas, etc. |
| Admite | 96 microtubos, tiras y placas individuales de 0,2 ml |
| Cantidad | 2 paq. |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Gradilla Isofreeze |
| Withstand Temperature (Metric) | -20 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?