Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: advertencia; material radiactivo o radiación ionizante
Código de producto. 15604687 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15604687 100 mm 87 mm cada uno
15614687 200 mm 173 mm cada uno
15624687 315 mm 273 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15604687 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 826767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50€
    5.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.16€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W003-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo