Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: advertencia; electricidad
Código de producto. 15694717
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15694717 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 15694717 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 828101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 315-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 273 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo