Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: advertencia: Peligro biológico
Código de producto. 15694707
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15694707 315 mm 273 mm cada uno
15674707 100 mm 87 mm cada uno
15684707 200 mm 173 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15694707 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827657
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W009-Tri 315-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 273 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo