Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: no hay vía de evacuación
Código de producto. 15694587 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15694587 100 mm cada uno
15614597 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15694587 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 822298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    7.13€ / paquete de 1
    Ahorro 0.17€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P004-Diámetro 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre Blanco