Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: escalera de incendios
Código de producto. 15654387 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15654387 400 mm 400 mm cada uno
15614387 100 mm 100 mm cada uno
15624387 148 mm 148 mm cada uno
15634387 250 mm 250 mm cada uno
15644387 315 mm 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15654387 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    19.36€ / paquete de 1
    Ahorro 0.34€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-400x400-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 400 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo