Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: extintor de incendios
Código de producto. 15694357 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
250 mm
400 mm
Altura (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15694357 400 mm 400 mm cada uno
15674357 250 mm 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15694357 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 816892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    19.36€ / paquete de 1
    Ahorro 0.34€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-400x400-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 400 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo