Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: teléfono de emergencia contra incendios
Código de producto. 15614427
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15614427 100 mm 100 mm cada uno
15624427 148 mm 148 mm cada uno
15634427 200 mm 200 mm cada uno
15644427 250 mm 250 mm cada uno
15654427 315 mm 315 mm cada uno
15664427 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15614427 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F006-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo