Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: punto de llamada de la alarma de incendios
Tienda Brady ProductosDescription
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F005-400x400-PP-CRD/1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Grosor | 1,501 mm |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Cuadrado |
| Show More |