Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: la puerta se abre empujando el lado izquierdo
Código de producto. 15684807 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15684807 250 mm 250 mm cada uno
15654807 100 mm 100 mm cada uno
15664807 148 mm 148 mm cada uno
15674807 200 mm 200 mm cada uno
15694807 315 mm 315 mm cada uno
15604817 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15684807 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 831220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10€
    13.85€ / paquete de 1
    Ahorro 0.25€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E022-250x250-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 250 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde