Learn More
Brady™ Polipropileno: Señal de seguridad ISO: flecha de dirección 90°, a la derecha, verde
Código de producto. 15604277
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15604277 100 mm 100 mm cada uno
15634277 250 mm 250 mm cada uno
15644277 315 mm 315 mm cada uno
15654277 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15604277 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC A090-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde