Learn More
Brady™ Polipropileno Hubbell Barrera de las conexiones de enchufe industriales
Código de producto. 10493184
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
10493184 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 10493184 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El polipropileno Hubbell La barrera de conexiones de enchufe industriales asegura de forma eficaz todas sus conexiones de enchufe industriales de mayor tamaño.
  • Asegura eficazmente todas sus conexiones de enchufes industriales de mayor tamaño.
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de bloqueo de conexión Hubbell
Alternate Part Number CONECTOR HUBBELL - CONECTOR PEQUEÑO
Color Amarillo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Hubbell Plugout para conexiones de enchufe industriales - pequeñas
Diámetro (imperial) 3,11 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro (métrico) 79 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 7,00 mm
Dimensiones (L x An) 106,00 x 80,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 7,31 in
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (imperial) 7,3 in
Longitud (métrico) 185 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 4,17 in
Anchura (métrico) 106 mm