Learn More
Cole-Parmer™ Polipropileno, garrafa de alta resistencia
Código de producto. 15230059 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15230059 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 15230059 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6250705
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45mm
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Llave
Longitud (métrico) 191 mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Garrafa de alta resistencia
Forma Octogonal
Anchura (métrico) 191 mm