Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Código de producto. 15712096
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15712096 400 ml paquete de 6
10432131 250 mL 1 PCS
15752096 500 ml paquete de 6
11742749 600 ml 6 PCS
10128401 1000 ml paquete de 6
10723723 2000 mL paquete de 6
10067721 3000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15712096 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 611081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.95€
    19.20€ / paquete de 6
    Ahorro 2.75€
    12% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima. Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
  • Muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Fabricados de acuerdo con ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 87 mm
Capacidad (métrico) 400 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 111,5 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 6/paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 125 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala de graduación moldeada e impresa
Modelo Griffin