Learn More
Karl Hecht™ Vaso de precipitados de polipropileno (Griffin)
Descripción
- Construcción de polipropileno.
- Diseño de forma baja.
- Material antiestático de alta transparencia.
- Borde y boquilla.
- Escala grabada en azul.
- Utilizar a temperaturas de hasta 135 °C.
- Esterilizable en autoclave (°121 C).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 77mm |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 109mm |
| Incrementos | 10mL |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 135 °C |
| Anchura (métrico) | 77mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
| Mostrar más |