Descripción
Utilice estos tubos para la manipulación segura de muestras valiosas y tóxicas, así como de sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
- Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse, sin aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro de la tapa con una cánula
- La tapa se abre fácilmente con una mano
- Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
- El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en PCR.* experimentos
- Los paquetes de colores variados son una mezcla de amarillo, rojo, azul, verde e incoloro
- Micropedal esterilizable en autoclave para la suspensión de pellets
- Puede centrifugarse hasta 23,500 x gr
- Grado de pureza: Biopur™
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Formato | En envase individual |
| Para utilizar con (equipo) | PCR, centrifugación |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Esterilidad | Estéril |
| Grado de pureza o calidad | Biopur™ |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |