Learn More
Beschreibung
Utilice estos tubos para la manipulación segura de muestras valiosas y tóxicas, así como de sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
- Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse, sin aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro de la tapa con una cánula
- La tapa se abre fácilmente con una mano
- Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
- El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en PCR.* experimentos
- Los paquetes de colores variados son una mezcla de amarillo, rojo, azul, verde e incoloro
- Micropedal esterilizable en autoclave para la suspensión de pellets
- Puede centrifugarse hasta 23,500 x gr
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | PCR, centrifugación |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapa hermética |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.