Learn More
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno
Código de producto. 10393431 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2mL
2 ml
Grado de pureza o calidad:
Biopur
Biopur™
Calidad Eppendorf
Limpio para PCR
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Capacidad (métrico) Grado de pureza o calidad Unit Size
10393431 Transparente 0,5 ml Biopur paquete de 50
10458312 Ámbar 0,5 ml Limpio para PCR paquete de 500
10160431 Ámbar 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10252851 Ámbar 2 ml Limpio para PCR paquete de 1000
10548841 Surtido 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10702132 Surtido 2 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10622731 Surtido 0,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 500
10767411 Azul 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10518721 Transparente 1,5 ml Biopur™ paquete de 100
10241931 Transparente 2 ml Biopur paquete de 100
10292611 Transparente 0,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 500
10038760 Transparente 2mL Calidad Eppendorf paquete de 1000
10509691 Transparente 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10170381 Verde 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10282851 Rojo 1,5 ml Calidad Eppendorf paquete de 1000
10708571 Amarillo 1,5 ml - paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10393431 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030121570
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice estos tubos para la manipulación segura de muestras valiosas y tóxicas, así como de sustancias radiactivas. Eppendorf™ Los microtubos graduados de polipropileno cuentan con una tapa con bisagra y un pequeño gancho que se engancha alrededor del borde del tubo.
Utilice estos tubos para la manipulación segura de muestras valiosas y tóxicas, así como de sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
  • Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse, sin aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro de la tapa con una cánula
  • La tapa se abre fácilmente con una mano
  • Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
  • El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en PCR.* experimentos
  • Los paquetes de colores variados son una mezcla de amarillo, rojo, azul, verde e incoloro
  • Micropedal esterilizable en autoclave para la suspensión de pellets
  • Puede centrifugarse hasta 23,500 x gr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) PCR, centrifugación
N.° por paquete 50/paq.
Esterilidad Estéril
Grado de pureza o calidad Biopur
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión con bisagras
RCF máx. 30000 xg