Learn More
Polipropilenglicol (P 400), TRC
Código de producto. 30391795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391795 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30391795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH54409050ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Fórmula molecular (C3H6O)nH2O
Cantidad 50 mL
Sinónimo 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Peso molecular (g/mol) 76.1