Specifications
| Color | Incolora |
| CAS | 25322-69-4 |
| Forma física | Líquido, líquido viscoso |
| Fórmula molecular | (C3H6O)n |
| Número MDL | MFCD00084446 |
| Sinónimo | polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol |
| Cantidad | 1 L |
| Clave InChI | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | [H]OC(C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxipropoxi)propan-1-ol |
| Show More |