Learn More
Brady™ Bloqueo de válvula de compuerta de polipropileno
Código de producto. 10152604
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Altura (métrico):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10152604 Azul 184 mm 141 mm cada uno
10355484 Azul 121,1 mm 80 mm cada uno
10483184 Azul 224 mm 181 mm cada uno
10653955 Azul 318,3 mm 276 mm cada uno
10040234 Azul 405,1 mm 363,5 mm cada uno
10386574 Verde 184,8 mm 132,3 mm cada uno
10081104 Verde 120,1 mm 80 mm cada uno
10345714 Verde 224,1 mm 181 mm cada uno
10243784 Verde 318,3 mm 276,2 mm cada uno
10491064 Rojo 405,1 mm 363,5 mm cada uno
10142604 Rojo 184,8 mm 141,7 mm cada uno
10335714 Amarillo 120,1 mm 80 mm cada uno
10672235 Verde 405,1 mm 363,3 mm cada uno
10462034 Amarillo 184,8 mm 141,7 mm cada uno
10081344 Amarillo 224,4 mm 171,4 mm cada uno
10654145 Amarillo 318,3 mm 276,2 mm cada uno
10491254 Amarillo 405,1 mm 363,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10152604 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.65€
    26.77€ / paquete de 1
    Ahorro 3.88€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este bloqueo de válvula de compuerta de polipropileno tiene un centro extraíble exclusivo que se adapta a válvulas OS e Y o de vástago ascendente . Lockout acepta cerraduras con grilletes de hasta 9,53 mm de diámetro. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
  • Nuestros bloqueos de válvulas de compuerta tienen un centro de extracción único que admite válvulas OS e Y o de ''vástago ascendente''.
  • Los bloqueos aceptan cerraduras con grilletes de hasta 9,53 mm de diámetro.
  • Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA GVLO 2.5-5 AZUL
Color Azul
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Brady Bloqueos de válvulas de compuerta
Diámetro (imperial) 5,2 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,38 in
Diámetro (métrico) 132.08 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 9,7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Dimensiones (L x An) 184,80 x 141,70 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 5,58 in
Altura (métrico) 141 mm
Incluye Etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 7,28 in
Anchura (métrico) 184 mm