Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Perilla para muestreo de gases de polipropileno con extremo de llave de paso de 3 vías
Código de producto. 12902560
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12902560 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12902560 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F199570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    168.27€ / paquete de 1
    Ahorro 6.73€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las perillas de muestreo de gases de polipropileno incluyen llaves de paso de polipropileno con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre
  • Los extremos admiten tubos con un diámetro interno de 6,4 a 9,5 mm.
  • El cuerpo del tubo tiene un diámetro externo de 5,1 cm y 22,2 cm de largo.
  • Las llaves de paso tienen una longitud de 6,4 cm.
  • La presión máxima recomendada es de 15 psi.
  • La llave de paso incluye una llave de paso recta de 4 mm en un extremo y una llave de paso de 3 vías de 4 mm en el otro extremo
  • La llave de paso de 3 vías permite la salida de gas a dos puntos
  • Longitud total de 32 cm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Tipo Perilla para muestreo de gases
Incluye Dos llaves de paso
Longitud (métrico) 32 cm
Para utilizar con (equipo) De 6,4 a 9,5 mm de DI Tubos de conducción
Cantidad 1