Learn More
DWK Life Sciences Embudo para cabezal del embudo del filtro, de PP
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- La salida en forma de embudo permite un ajuste perfecto en un matraz de filtrado
- Empujando el filtrado a lo largo del vástago del embudo
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración |
| Incluye | Roscas, tamaño 28 |
| Cantidad | 1 unidad |