Descripción
- Estructura de polipropileno
- Tubo ancho y corto
- Incluye acanaladura interna.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 65 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud del tubo (métrico) | 63 mm |