Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte para matraces de polipropileno
Código de producto. 11392184
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraz de fondo redondo (10 ml)
Matraz de fondo redondo (250 ml)
Matraz de fondo redondo (25 ml)
Matraz de fondo redondo (500 ml)
Tamaño de la unidad:
3 PCS
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11392184 Matraz de fondo redondo (500 ml) paquete de 3
10406162 Matraz de fondo redondo (250 ml) 3 PCS
11352184 Matraz de fondo redondo (10 ml) paquete de 3
11362184 Matraz de fondo redondo (25 ml) paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11392184 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F389512012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    38.17€ / paquete de 3
    Ahorro 9.98€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Estos soportes únicos son perfectos para mantener los matraces de fondo redondo y cónico en posición vertical.
  • La pared interior tiene una ligera conicidad en el fondo abierto; esta permite el acoplamiento de una variedad de formas y tamaños de matraz en un solo soporte
  • La base ancha mantiene los matraces estables
  • Las ranuras laterales se pueden utilizar como ventanas de visualización
  • Moldeados con plástico de polipropileno; duradero y fácil de limpiar
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Matraz de fondo redondo (500 ml)
Material Polipropileno
Cantidad 3/pack
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Tipo de producto Soporte para matraces