Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte para matraces de polipropileno
Código de producto. 10406162
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraz de fondo redondo (10 ml)
Matraz de fondo redondo (250 ml)
Matraz de fondo redondo (25 ml)
Matraz de fondo redondo (500 ml)
Tamaño de la unidad:
3 PCS
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10406162 Matraz de fondo redondo (250 ml) 3 PCS
11392184 Matraz de fondo redondo (500 ml) paquete de 3
11352184 Matraz de fondo redondo (10 ml) paquete de 3
11362184 Matraz de fondo redondo (25 ml) paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10406162 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F389512010
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos soportes únicos son perfectos para mantener los matraces de fondo redondo y cónico en posición vertical.
  • La pared interior tiene una ligera conicidad en el fondo abierto; esta permite el acoplamiento de una variedad de formas y tamaños de matraz en un solo soporte
  • La base ancha mantiene los matraces estables
  • Las ranuras laterales se pueden utilizar como ventanas de visualización
  • Moldeados con plástico de polipropileno; duradero y fácil de limpiar
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Matraz de fondo redondo (250 ml)
Material Polipropileno
Cantidad 3/pack
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Tipo de producto Soporte para matraces
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.