Learn More
Kappes Systeme™ Caja de transporte Euro de polipropileno
Código de producto. 10004132
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Rojo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10004132 Rojo 600 x 400 x 320 mm cada uno
10093952 Azul 400 x 300 x 120 mm cada uno
10522943 Azul 400 x 300 x 220 mm cada uno
10368872 Azul 400 x 300 x 180 mm cada uno
10125722 Azul 600 x 400 x 120 mm cada uno
10208302 Azul 600 x 400 x 180 mm cada uno
10309312 Azul 600 x 400 x 220 mm cada uno
10238012 Azul 600 x 400 x 320 mm cada uno
10512563 Azul 600 x 400 x 420 mm cada uno
10247722 Gris 400 x 300 x 120 mm cada uno
10389062 Gris 400 x 300 x 220 mm cada uno
10635643 Gris 600 x 400 x 180 mm cada uno
10710814 Gris 600 x 400 x 220 mm cada uno
10155482 Gris 600 x 400 x 320 mm cada uno
10248012 Gris 600 x 400 x 420 mm cada uno
10532943 Rojo 400 x 300 x 220 mm cada uno
10768503 Rojo 400 x 300 x 120 mm cada uno
10207822 Rojo 400 x 300 x 180 mm cada uno
10730234 Rojo 600 x 400 x 120 mm cada uno
10700814 Rojo 600 x 400 x 180 mm cada uno
10615823 Rojo 600 x 400 x 220 mm cada uno
10412722 Rojo 600 x 400 x 420 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 10004132 Proveedor Kappes Systeme™ N.º de proveedor 6476.00.4351
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Tipo Caja de transporte
Material Polipropileno
Color Rojo
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Cantidad 1/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 320 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 320 mm
Para utilizar con (equipo) Transportador, tecnología Grabber, máquina de almacenamiento y recuperación