Learn More
Brand™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho de polipropileno
Código de producto. 11888381 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11888381 250 ml 6 PCS
10799581 100 ml paquete de 6
10465221 1000 ml paquete de 4
3 options
Código de producto. 11888381
Marca: Brand™ 93175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces con gran claridad para la visibilidad del contenido durante los procedimientos rutinarios de laboratorio.
  • Se suministra con tapón de rosca
  • Con marcas de graduación azules
  • Cuello con conector esmerilado estándar
  • Se suministran en paquetes de 6, excepto para el matraz de 1000 ml, que se suministra en un paquete de 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 140 mm
Estilo de cuello 45/40
N.° por paquete 6
Tamaño de rosca GL 52
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 85 mm