Learn More
Brady™ Bloqueo de válvula de compuerta DP de polipropileno
Código de producto. 10715125 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10715125 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 10715125 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30€
    17.72€ / paquete de 1
    Ahorro 2.58€
    12% Descuento
En stock
Este bloqueo de válvula de compuerta DP de polipropileno tiene un centro extraíble exclusivo que se adapta a válvulas OS e Y o de vástago ascendente . Los bloqueos aceptan cerraduras con grilletes de hasta 9,53 mm de diámetro.
  • Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA GVLO 1-2.5 ROJO
Color Rojo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Brady Bloqueos de válvulas de compuerta
Diámetro (imperial) 2,78 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,26 in
Diámetro (métrico) 70.61 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 35.90 x 120.10 x 80 mm
Dimensiones (L x An) 120,10 x 80,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80,00 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 4,72 in
Anchura (métrico) 120,10 mm