Learn More
Buerkle™ Tubo de descarga para Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
Código de producto. 11941641 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo de la bomba:
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del tubo de la bomba Tamaño de la unidad
11941641 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11941641 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 59003040
En stock
Tubo de descarga de PP para bombas para barril AccuOne/EnergyOne.
Tubo de descarga de PP para bombas para barril AccuOne/EnergyOne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de abertura (imperial) 0.63 in.
Tamaño de abertura (métrico) 16 mm
Longitud del tubo de la bomba 200 mm
Material Polypropylene
Tipo de producto Tubo de descarga