Learn More
Buerkle™ Conector para recipientes de polipropileno
Código de producto. 10360391 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
18 mm
18 mm
24 mm
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Color unitSize
10360391 18 mm Gris cada uno
10147653 18 mm Blanco cada uno
10764745 24 mm Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10360391 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 85300034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores para recipientes con rosca exterior para facilitar el montaje de la rosca en los laterales de los recipientes.
  • Con rosca exterior
  • Completo con cierres EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Descripción Rosca exterior
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el montaje fácil de la rosca en los lados de los contenedores
Tamaño de rosca 3/4 pulg
Anchura (métrico) 18 mm
Incluye 1,9 cm (3 x 4 in) Tamaño de la rosca
Color Gris
Tipo de producto Conexión del contenedor