Learn More
Kartell™ Matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno
Description
Diseño translúcido que permite ver la mezcla con facilidad.Los matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno Kartell™ son matraces sencillos que cuentan con una variedad de aplicaciones tanto en química como en biología.
- Para uso genérico de laboratorio
- Suministrado con cuello estandarizado
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Specifications
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 100 ml |
| Estilo de cuello | 34/35 NS |
| N.° por paquete | 4 |
| Forma | Cónico |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |