Learn More
Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 4
Descripción
Diseño translúcido que permite ver la mezcla con facilidad.Los matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno Kartell™ son matraces sencillos que cuentan con una variedad de aplicaciones tanto en química como en biología.
- Para uso genérico de laboratorio
- Suministrado con cuello estandarizado
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Material | Polipropileno |
Graduaciones | 25 ml |
Estilo de cuello | 14/23 NS |
N.° por paquete | 20 |
Forma | Cónicos |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Sí |
Título del producto
Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido