Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo con fondo cónico de polipropileno
Código de producto. 10068930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/Pk., 500/Cs.
25/Pk., 300/Cs.
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10068930 25/Pk., 300/Cs. 300 PCS
10711212 20/Pk., 500/Cs. 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10068930 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 227270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    153.20€ / paquete de 300
    Ahorro 70.80€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y a altas temperaturas. Los tubos de ensayo de fondo cónico de polipropileno Greiner Bio-One™ son adecuados para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Diámetro: 30mm
  • Volumen: 50 ml
  • Tapón de rosca azul
  • Graduaciones azules y área de escritura blanca
  • Estéril
  • De un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 50 ml
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno
Estilo de rosca External
Para utilizar con (aplicación) Materiales y reacciones sensibles a la luz
Cantidad 25/Pk., 300/Cs.
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Altura (métrico) 115 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 30 mm
Tipo de producto Centrifuge Tube