Learn More
Cole-Parmer™ Conector de acoplamiento completo de polipropileno
Código de producto. 11765489 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11765489 10 Paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11765489 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    140.08€ / paquete de 10
    Ahorro 23.92€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Para utilizar con DI de tubos de 1/4 pulg.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Presión máxima 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Cantidad 10 Paq.