Learn More
DWK Life Sciences Tapón de polipropileno Kimble Chase™ con revestimiento de PTFE soldado ultrasónicamente
Description
- Proporciona un sistema de cierre superior, capaz de mantener su revestimiento después de múltiples eterilizaciones en autoclave
- La superficie del revestimiento que queda expuesta está recubierta de PTFE es resistente a los productos químicos y compatible con disolventes sensibles, corrosivos y volátiles
Specifications
Specifications
| Tamaño del tapón | 15-415 |
| Material de revestimiento | PTFE, caucho |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para autoclaves repetidos, para ofrecer un sistema de cierre óptimo |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca |