Learn More
Greiner Bio-One Bolsas de polipropileno transparentes para desechos
Código de producto. 10124581
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
780 mm
1100mm
Anchura (métrico):
300 mm
600 mm
700mm
Capacidad (métrico):
10 L
65 L
130L
Cantidad:
350/Paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
350 PCS
500 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10124581 500 mm 300 mm 10 L 500/paq. 500 PCS
10420722 1100mm 700mm 130L 350/Paq. 350 PCS
10023281 780 mm 600 mm 65 L 500/paq. 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10124581 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 643201
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con lámina de polipropileno para esterilización en el autoclave de vapor. Greiner Bio-One™ es ideal para la eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados.
  • Tasa de transporte de oxígeno de 50 μLámina de PP °m (+23 C): 2380 cm³ /(metro² x 24h x barra)
  • Tasa de transporte de vapor de agua de 50 μLámina de PP (+°23 C, 85 % de humedad del aire): 1,54 g/(m² x 24 horas)
  • Disponible bajo pedido con impresión." Riesgo biológico" Si se pide un número suficiente
  • Espesor de la lámina: 0,05 mm
  • Esterilizable en autoclave
    • Autoclaves de vapor: Máx. °134 C, 2 bar/30 min
    • Esterilizadores de aire caliente: Máx. °140 C, 120 min
  • Rango de temperatura: °0 C a 140 °C 
  • Para un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón None
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados
Material Polipropileno
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 500/paq.
Longitud (imperial) 19.7 in.
Anchura (imperial) 11.81 in.
Tipo de producto Autoclave Bags
Capacidad (métrico) 10 L
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Grosor (métrico) 0,050 mm