Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Clear Autoclave Bags
Código de producto. 30348766 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30348766 630 x 410 mm paquete de 100
30348769 660 x 310 mm paquete de 100
30348762 780 x 620 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.94€
    15.02€ / paquete de 100
    Ahorro 21.92€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón None
Color Clear
Desechables Single-use
Material Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
N.° por paquete 100 Pk.
Dimensiones (L x An) 630 x 410 mm
Longitud (imperial) 24.80 in.
Anchura (imperial) 16.14 in.
Tipo de producto Autoclave Bags
Longitud (métrico) 630 mm
Anchura (métrico) 410 mm
Grosor (métrico) 40 μm