Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave transparentes de polipropileno
Código de producto. 30348769 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30348769 660 x 310 mm paquete de 100
30348766 630 x 410 mm paquete de 100
30348762 780 x 620 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.86€
    12.07€ / paquete de 100
    Ahorro 13.79€
    53% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para la eliminación de residuos contaminados en autoclaves.
  • Bolsas de polipropileno de alta temperatura para la descontaminación e inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes
  • Especificaciones:
    • Certificaciones: ASTM D-1709-91 por resistencia al impacto de 165 g, ASTM D-1922-89 por resistencia al desgarro de 480 g
    • Color: transparente
    • Material: Polipropileno
    • Cantidad: 100/paquete.
    • Grosor: 40 μm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 100 Pk.
Dimensiones (L x An) 660 x 310 mm
Longitud (imperial) 25,98 in
Anchura (imperial) 12,20 in
Tipo de producto Bolsas esterilizables en autoclave
Longitud (métrico) 660 mm
Anchura (métrico) 310 mm
Grosor (métrico) 40 μm