Learn More
CellPath Recipiente prellenado para muestras de maceta Cellstor
Description
- La tapa hermética garantiza el transporte y almacenamiento seguros de los especímenes.
- Empaquetado en bandejas para facilitar el manejo.
- Pre-relleno con formalina amortiguada: reduce la exposición a los vapores de formalina.
- Lote numerado para trazabilidad total.
- Variedad de tallas disponibles.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Contenedor de muestra pre-lleno |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Incluye | Formol tamponado neutro al 10 % |
| Etiqueta | Sí |
| Cantidad | 25/Pk. |
Safety and Handling
Product Identifier
- 10% Neutral Buffered Formalin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol