Learn More
Cole-Parmer™ Bridas de polipropileno
Código de producto. 11733391 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Longitud (métrico):
10 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11733391 Negro 20 cm paquete de 1000
11723391 Blanco 10 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11733391 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0683095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4820.00€
    381.57€ / paquete de 1000
    Ahorro 4438.43€
    92% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Mantenga los elementos empaquetados durante la esterilización en autoclave con estas bridas. Las bridas de polipropileno Cole-Parmer™ son perfectas para conjuntos de tubos.
Mantenga los elementos empaquetados durante la esterilización en autoclave con estas bridas. Las bridas de polipropileno Cole-Parmer™ son perfectas para conjuntos de tubos.
  • Las bridas de polipropileno (PP) resisten una serie de productos químicos.
  • Resistente a UV
  • Se venden en paquetes de 1000.
Especificaciones
Tipo Brida
Material Polipropileno
Color Negro
Longitud (métrico) 20 cm
Cantidad 1000/paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para conjuntos de tubos