Learn More
BRAND™ Abrazaderas de bureta de polipropileno
Código de producto. 10375371 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con 1 bureta
Para su uso con 2 buretas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10375371 Para su uso con 2 buretas 1 PCS
10017830 Para su uso con 1 bureta 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375371 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 16510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para montar en varillas de soporte de 8 a 14 mm de diámetro. Fija fácilmente la bureta sujetando con un resorte no corrosivo.
  • Estructura de polipropileno
  • Blanco
  • Para usar con varillas de soporte de 8 a 14 mm de diámetro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Para su uso con 2 buretas
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Soporte de bureta