Learn More
VITLAB™ Cuchara de polipropileno con boquilla
Utilice el cestillo de polipropileno con boquilla Vitlab™ para todas sus necesidades de almacenamiento y ahorro en el laboratorio.
Marca: VITLAB™ 96694
Detalles adicionales : Peso : 0.66000kg
Descripción
- Transparente
- Dividido en segmentos de 1 litro
- Asa y boquilla estables para facilitar el vaciado
- Altamente resistente a los productos químicos
- Sin tapa
Especificaciones
Cestillo graduado | |
Transparente | |
330 mm |
Polipropileno | |
310 mm |